Stampa…
α-Bromo-4-chloro-2-fluorotoluene 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-Chloro-2-fluorobenzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-4-chloro-2-fluorobenzene
PC2119-25G PC2119-5G PC2119-100G PC2119-500G
APOSPC2119-25GEA 35 EUR
APOSPC2119-25G APOSPC2119-5G APOSPC2119-100G APOSPC2119-500G
α-Bromo-4-chloro-2-fluorotoluene 99%
α-Bromo-4-chloro-2-fluorotoluene
Formula: C₇H₅BrClF
Peso molecolare: 223,47 g/mol
Punto di ebollizione: 114…118 °C/15mmHg
Densità: 1,65 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00831105
CAS Number: 71916-82-0
UN: 3265
ADR: 8,II