4-(Trifluormethyl)nicotinonitrile 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC2108B-10G
PC2108B-1G
PC2108B-5G
APOSPC2108B-10GEA
224
EUR
APOSPC2108B-10G
APOSPC2108B-1G
APOSPC2108B-5G
4-(Trifluormethyl)nicotinonitrile 95+%
4-(Trifluormethyl)nicotinonitrile
Formula:
C₇H₃F₃N₂ Punto di ebollizione: 75…77 °C/15mmHg Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00153107 CAS Number: 13600-43-6 UN: 3276 ADR: 6.1,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...