Stampa…
1-(2-Cyanoethyl)-5-(trifluoromethyl)pyrid-2-(1H)-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2108-1G PC2108-10G
APOSPC2108-1GEA 29.2 EUR
APOSPC2108-1G APOSPC2108-10G
1-(2-Cyanoethyl)-5-(trifluoromethyl)pyrid-2-(1H)-one
1-(2-Cyanoethyl)-5-(trifluoromethyl)pyrid-2-(1H)-one
Formula: C₉H₇F₃N₂O
Peso molecolare: 216,16 g/mol
Punto di fusione: 89…90 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00204218
CAS Number: 175277-71-1