Stampa…
4'-Cyano-3'-(trifluoromethyl)acetanilide
Fornitore: Apollo Scientific
PC2106-1G PC2106-5G PC2106-10G
APOSPC2106-1GEA 87.3 EUR
APOSPC2106-1G APOSPC2106-5G APOSPC2106-10G
4'-Cyano-3'-(trifluoromethyl)acetanilide
4'-Cyano-3'-(trifluoromethyl)acetanilide
Formula: C₁₀H₇F₃N₂O
Punto di fusione: 170…173 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052360
CAS Number: 97760-99-1