Stampa…
4'-Cyano-2'-(trifluoromethyl)acetanilide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2105-10G PC2105-1G PC2105-250MG
APOSPC2105-10GEA 364 EUR
APOSPC2105-10G APOSPC2105-1G APOSPC2105-250MG
4'-Cyano-2'-(trifluoromethyl)acetanilide 98%
4'-Cyano-2'-(trifluoromethyl)acetanilide
Formula: C₁₀H₇F₃N₂O
Punto di fusione: 169…171 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052844
CAS Number: 175277-96-0