Stampa…
4-{[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}benzenecarbonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-((5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl)oxy)benzonitrile
PC2103D-10G PC2103D-1G PC2103D-5G
APOSPC2103D-10GEA 166 EUR
APOSPC2103D-10G APOSPC2103D-1G APOSPC2103D-5G
4-{[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}benzenecarbonitrile 97%
4-{[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}benzenecarbonitrile
Formula: C₁₃H₇F₃N₂O
Peso molecolare: 264,21 g/mol
Punto di fusione: 83…85 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00173780
CAS Number: 175277-01-7
UN: 3276
ADR: 6.1,III