Stampa…
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Cyano-3-nitrobenzotrifluoride
PC2103-100G PC2103-500G PC2103-50G
APOSPC2103-100GEA 36.4 EUR
APOSPC2103-100G APOSPC2103-500G APOSPC2103-50G
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 99%
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula: C₈H₃F₃N₂O₂
Peso molecolare: 216,12 g/mol
Punto di ebollizione: 156…158 °C/18mmHg
Punto di fusione: 44…47 °C
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014684
CAS Number: 778-94-9
EINECS: 212-298-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III