Stampa…
4-Methoxyphenyl trifluoromethanesulphonate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Trifluoromethanesulphonic acid 4-Methoxyphenyl Ester, 4-Methoxyphenyl Triflate
PC2102-5G PC2102-25G
APOSPC2102-5GEA 96 EUR
APOSPC2102-5G APOSPC2102-25G
4-Methoxyphenyl trifluoromethanesulphonate 97%
4-Methoxyphenyl trifluoromethanesulphonate
Formula: C₈H₇F₃O₄S
Peso molecolare: 256,20 g/mol
Punto di ebollizione: 125 °C/18mmHg
Densità: 1,416 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00209596
CAS Number: 66107-29-7