Stampa…
4-Fluoro-2-iodo-1-nitrobenzene 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC210032-10G PC210032-25G PC210032-5G
APOSPC210032-10GEA 253 EUR
APOSPC210032-10G APOSPC210032-25G APOSPC210032-5G
4-Fluoro-2-iodo-1-nitrobenzene 96%
4-Fluoro-2-iodo-1-nitrobenzene
Formula: C₆H₃FINO₂
Peso molecolare: 267,00 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16658618
CAS Number: 41860-64-4