Stampa…
2-Chloro-5-fluoronicotinonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC210031-1G PC210031-500MG PC210031-5G PC210031-25G
APOSPC210031-1GEA 64 EUR
APOSPC210031-1G APOSPC210031-500MG APOSPC210031-5G APOSPC210031-25G
2-Chloro-5-fluoronicotinonitrile 95%
2-Chloro-5-fluoronicotinonitrile
Formula: C₆H₂ClFN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD15526908
CAS Number: 791644-48-9