Stampa…
4-Fluorophenylboronic acid neopentyl glycol ester
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(4-Fluorophenyl)-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinane
PC210017-1G PC210017-5G
APOSPC210017-1GEA 68.4 EUR
APOSPC210017-1G APOSPC210017-5G
4-Fluorophenylboronic acid neopentyl glycol ester
4-Fluorophenylboronic acid neopentyl glycol ester
Formula: C₁₁H₁₄BFO₂
Peso molecolare: 208,04 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05663850
CAS Number: 225916-39-2