Stampa…
Copper(II) fluoride, anidro 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Cupric fluoride
PC2100-100G PC2100-25G PC2100-5G
APOSPC2100-100GEA 377 EUR
APOSPC2100-100G APOSPC2100-25G APOSPC2100-5G
Copper(II) fluoride, anidro 99%
Copper(II) fluoride
Formula: CuF₂
Punto di fusione: 950 °C (dec.)
Densità: 4,23 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010977
CAS Number: 7789-19-7
EINECS: 232-147-3
UN: 3260
ADR: 8,III