Stampa…
Copper(I) trifluoromethanethiolate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2096G-1G PC2096G-250MG PC2096G-5G
APOSPC2096G-1GEA 313 EUR
APOSPC2096G-1G APOSPC2096G-250MG APOSPC2096G-5G
Copper(I) trifluoromethanethiolate 95%
Copper(I) trifluoromethanethiolate
Formula: CCuF₃S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00059046
CAS Number: 3872-23-9