Stampa…
Copper(II) hexafluoroacetylacetonate hydrate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2093-1G PC2093-25G PC2093-5G
APOSPC2093-1GEA 21.5 EUR
APOSPC2093-1G APOSPC2093-25G APOSPC2093-5G
Copper(II) hexafluoroacetylacetonate hydrate 98%
Copper(II) hexafluoroacetylacetonate hydrate
Formula: C₁₀H₂CuF₁₂O₄·xH₂O
Punto di ebollizione: 220 °C
Punto di fusione: 97…99 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00151019
CAS Number: 155640-85-0