Stampa…
Cobalt(II) fluoride, anidro 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Cobalt difluoride, Cobaltous fluoride
PC2080-100G PC2080-25G PC2080-1G
APOSPC2080-100GEA 168 EUR
APOSPC2080-100G APOSPC2080-25G APOSPC2080-1G
Cobalt(II) fluoride, anidro 99%
Cobalt(II) fluoride
Formula: CoF₂
Peso molecolare: 96,93 g/mol
Punto di ebollizione: 1400 °C
Punto di fusione: 1200 °C
Densità: 4,46 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010941
CAS Number: 10026-17-2
EINECS: 233-061-9
UN: 2923
ADR: 8+6.1,III