Stampa…
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carbonyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC2076J-1G PC2076J-250MG PC2076J-5G
APOSPC2076J-1GEA 39.4 EUR
APOSPC2076J-1G APOSPC2076J-250MG APOSPC2076J-5G
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carbonyl chloride 97%
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carbonyl chloride
Formula: C₆HCl₂F₃N₂O
Punto di ebollizione: 54 °C/0,15mmHg
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00173789
CAS Number: 154934-99-3
UN: 1760
ADR: 8,III