Stampa…
1-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)piperazine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2076G-250MG PC2076G-1G
APOSPC2076G-250MGEA 42.2 EUR
APOSPC2076G-250MG APOSPC2076G-1G
1-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)piperazine 95%
1-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)piperazine
Formula: C₁₀H₁₁ClF₃N₃
Punto di fusione: 63…67 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00173934
CAS Number: 132834-59-4