Stampa…
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyrid-2-yl]-1-methylhydrazine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Chloro-2-(N-methylhydrazino)-5-(trifluoromethyl)pyridine
PC2076-1G PC2076-10G PC2076-5G
APOSPC2076-1GEA 58.2 EUR
APOSPC2076-1G APOSPC2076-10G APOSPC2076-5G
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyrid-2-yl]-1-methylhydrazine
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyrid-2-yl]-1-methylhydrazine
Formula: C₇H₇ClF₃N₃
Peso molecolare: 225,6 g/mol
Punto di ebollizione: 72 °C/0,5mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052293
CAS Number: 138949-13-0