Stampa…
4-Chloro-8-(trifluoromethyl)quinoline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC2075N-1G PC2075N-25G PC2075N-5G
APOSPC2075N-1GEA 114 EUR
APOSPC2075N-1G APOSPC2075N-25G APOSPC2075N-5G
4-Chloro-8-(trifluoromethyl)quinoline 98%
4-Chloro-8-(trifluoromethyl)quinoline
Formula: C₁₀H₅ClF₃N
Punto di fusione: 80…82 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134578
CAS Number: 23779-97-7