Stampa…
4-Chloro-7-(trifluoromethyl)quinoline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Chloro-7-trifluoromethylquinoline
PC2075M-1G PC2075M-5G
APOSPC2075M-1GEA 16.1 EUR
APOSPC2075M-1G APOSPC2075M-5G
4-Chloro-7-(trifluoromethyl)quinoline 98%
4-Chloro-7-(trifluoromethyl)quinoline
Formula: C₁₀H₅ClF₃N
Peso molecolare: 231,6016 g/mol
Punto di fusione: 69…71 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006775
CAS Number: 346-55-4