Stampa…
4-Chloro-6-(trifluoromethyl)quinoline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2075L-1G PC2075L-5G PC2075L-250MG
APOSPC2075L-1GEA 176 EUR
APOSPC2075L-1G APOSPC2075L-5G APOSPC2075L-250MG
4-Chloro-6-(trifluoromethyl)quinoline 98%
4-Chloro-6-(trifluoromethyl)quinoline
Formula: C₁₀H₅ClF₃N
Peso molecolare: 231,61 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00153106
CAS Number: 49713-56-6