Stampa…
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2075K-1G PC2075K-5G
APOSPC2075K-1GEA 65.5 EUR
APOSPC2075K-1G APOSPC2075K-5G
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formula: C₁₀H₅ClF₃N
Punto di fusione: 34…38 °C
Flash Pt: 107 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00153105
CAS Number: 1701-24-2