Stampa…
3-Chloro-2-hydrazino-5-(trifluoromethyl)pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Chloro-2-hydrazinyl-5-(trifluoromethyl)pyridine
PC2075JK-1G PC2075JK-5G PC2075JK-10G
APOSPC2075JK-1GEA 36.4 EUR
APOSPC2075JK-1G APOSPC2075JK-5G APOSPC2075JK-10G
3-Chloro-2-hydrazino-5-(trifluoromethyl)pyridine
3-Chloro-2-hydrazino-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₅ClF₃N₃
Peso molecolare: 211,58 g/mol
Punto di fusione: 90…94 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00067865
CAS Number: 89570-82-1