Stampa…
2-Cloro-5-trifluorometilpiridina 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2075B-100G PC2075B-25G
APOSPC2075B-100GEA 42.2 EUR
APOSPC2075B-100G APOSPC2075B-25G
2-Cloro-5-trifluorometilpiridina 97%
2-Cloro-5-trifluorometilpiridina
Formula: C₆H₃ClF₃N
Punto di ebollizione: 152…153 °C
Punto di fusione: 29…33 °C
Densità: 1,417 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 62 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042225
CAS Number: 52334-81-3
EINECS: 257-856-5