Stampa…
2-Cloro-3-trifluorometilpiridina 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC2075-100G PC2075-50G
APOSPC2075-100GEA 72.5 EUR
APOSPC2075-100G APOSPC2075-50G
2-Cloro-3-trifluorometilpiridina 98%
2-Cloro-3-trifluorometilpiridina
Formula: C₆H₃ClF₃N
Punto di ebollizione: 166…168 °C
Punto di fusione: 36…40 °C
Flash Pt: 82 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042223
CAS Number: 65753-47-1
EINECS: 424-520-6
UN: 2923
ADR: 8+6.1,II