Stampa…
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC2074NM-1G PC2074NM-250MG PC2074NM-5G
APOSPC2074NM-1GEA 101 EUR
APOSPC2074NM-1G APOSPC2074NM-250MG APOSPC2074NM-5G
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate 97%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate
Formula: C₈H₃ClF₃NS
Punto di ebollizione: 248…251 °C
Punto di fusione: 34…36 °C
Densità: 1,47 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00041090
CAS Number: 23163-86-2
UN: 3265
ADR: 8,II