Stampa…
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC2074NG-1G PC2074NG-5G
APOSPC2074NG-1GEA 65.5 EUR
APOSPC2074NG-1G APOSPC2074NG-5G
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate 97%
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Formula: C₈H₃ClF₃NO
Peso molecolare: 221,57 g/mol
Punto di ebollizione: 114…115 °C/10mmHg
Densità: 1,467 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 94 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00013873
CAS Number: 16588-69-5
UN: 2206
ADR: 6.1,III