Stampa…
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl hydrazine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2074H-1G PC2074H-5G
APOSPC2074H-1GEA 125 EUR
APOSPC2074H-1G APOSPC2074H-5G
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl hydrazine
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl hydrazine
Formula: C₇H₆ClF₃N₂
Punto di ebollizione: 80…85 °C/0,25mmHg
Punto di fusione: 39…41 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00052916
CAS Number: 86398-98-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III