Stampa…
4-Chloro-3-trifluoromethyl-5-(methyl)pyrazole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC2074E-1G PC2074E-5G
APOSPC2074E-1GEA 212 EUR
APOSPC2074E-1G APOSPC2074E-5G
4-Chloro-3-trifluoromethyl-5-(methyl)pyrazole 97%
4-Chloro-3-trifluoromethyl-5-(methyl)pyrazole
Formula: C₅H₄ClF₃N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00155724
CAS Number: 235106-12-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III