Stampa…
4-Chloro-6-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2073R-1G PC2073R-500MG PC2073R-5G
APOSPC2073R-1GEA 152 EUR
APOSPC2073R-1G APOSPC2073R-500MG APOSPC2073R-5G
4-Chloro-6-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole 97%
4-Chloro-6-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Formula: C₈H₄ClF₃N₂
Punto di fusione: 210…212 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00067733
CAS Number: 175135-13-4