Stampa…
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
PC2073-1G PC2073-25G PC2073-5G
APOSPC2073-1GEA 14.7 EUR
APOSPC2073-1G APOSPC2073-25G APOSPC2073-5G
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Formula: C₇H₃Cl₂F₃O₂S
Peso molecolare: 279,07 g/mol
Punto di ebollizione: 70…71 °C/0,5mmHg
Punto di fusione: 37…39 °C
Densità: 1,597 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052912
CAS Number: 175205-54-6
UN: 3265
ADR: 8,III