Stampa…
2'-Chloro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2072-1G PC2072-5G PC2072-10G PC2072-25G
APOSPC2072-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2072-1G APOSPC2072-5G APOSPC2072-10G APOSPC2072-25G
2'-Chloro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
2'-Chloro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formula: C₉H₆ClF₃O
Punto di ebollizione: 98…100 °C/6mmHg
Densità: 1,392 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00045092
CAS Number: 71648-45-8