Stampa…
2-Chloro-1,1,2-trifluoro-1-methoxyethane 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Chloro-1,1,2-trifluoroethyl methyll ether
PC2070-100G PC2070-25G
APOSPC2070-100GEA 46.6 EUR
APOSPC2070-100G APOSPC2070-25G
2-Chloro-1,1,2-trifluoro-1-methoxyethane 97%
2-Chloro-1,1,2-trifluoro-1-methoxyethane
Formula: C₃H₄ClF₃O
Peso molecolare: 148,51 g/mol
Punto di ebollizione: 69…71,5 °C
Punto di fusione: –92 °C
Densità: 1,363 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 66 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00039335
CAS Number: 425-87-6
EINECS: 207-038-9
UN: 2810
ADR: 6.1,III