Stampa…
2-Chloro-1,1,2-trifluoroethyl ethyl ether 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC2060-25G PC2060-5G
APOSPC2060-25GEA 36.4 EUR
APOSPC2060-25G APOSPC2060-5G
2-Chloro-1,1,2-trifluoroethyl ethyl ether 97%
2-Chloro-1,1,2-trifluoroethyl ethyl ether
Formula: C₄H₆ClF₃O
Peso molecolare: 162,54 g/mol
Punto di ebollizione: 82 °C/630mmHg
Densità: 1,273 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00018849
CAS Number: 310-71-4
UN: 3271
ADR: 3,II