Stampa…
N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-fluoro-D-phenylalanine 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
PC2054-10G PC2054-5G
APOSPC2054-10GEA 144 EUR
APOSPC2054-10G APOSPC2054-5G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-fluoro-D-phenylalanine 95+%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-fluoro-D-phenylalanine
Formula: C₁₄H₁₈FNO₄
Punto di fusione: 83…86 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00079669
CAS Number: 57292-45-2