2-Chloro-1,1,2-trifluoroethyl difluoromethyl ether 99+%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Useful solvent for dispersing fluorinated materials. Anaesthetic properties, Terrell et al., J. Med. Chem., 1971, 14, 517. *Not anaesthetic grade*
Formula:
C₃H₂ClF₅O Punto di ebollizione: 56 °C Densità: 1,517 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00069095 CAS Number: 13838-16-9 EINECS: 207-553-4 |