Stampa…
2-Amino-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2036-5G PC2036-100G PC2036-25G
APOSPC2036-5GEA 105 EUR
APOSPC2036-5G APOSPC2036-100G APOSPC2036-25G
2-Amino-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
2-Amino-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula: C₈H₅F₃N₂
Peso molecolare: 186,1339 g/mol
Punto di fusione: 62…65 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04972665
CAS Number: 58458-14-3