Stampa…

1-Chloro-2,3,3-trifluorocyclobutene 97%

Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo

PC2035-1G PC2035-5G
APOSPC2035-1GEA 87.3 EUR
APOSPC2035-1G APOSPC2035-5G
1-Chloro-2,3,3-trifluorocyclobutene 97%
1-Chloro-2,3,3-trifluorocyclobutene
Formula: C₄H₂ClF₃
Peso molecolare: 142,51 g/mol
Punto di ebollizione: 51…52 °C
Densità: 1,355 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: –15 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041524
CAS Number: 694-62-2
UN: 1993
ADR: 3,II

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR