3-(3-Fluorophenyl)propionic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₉H₉FO₂ Punto di ebollizione: 125 °C/10,5mmHg Punto di fusione: 43…47 °C Flash Pt: >110 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01310821 CAS Number: 458-45-7 |