Stampa…
5-Amino-2-(phenoxy)benzotrifluoride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2029-10G PC2029-5G PC2029-1G
APOSPC2029-10GEA 405 EUR
APOSPC2029-10G APOSPC2029-5G APOSPC2029-1G
5-Amino-2-(phenoxy)benzotrifluoride 98%
5-Amino-2-(phenoxy)benzotrifluoride
Formula: C₁₃H₁₀F₃NO
Punto di fusione: 55…57 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04972663
CAS Number: 267416-81-9