2-Chloro-3,4,4,4-tetrafluoro-3-(trifluoromethyl)-1-butene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC2026T-1G
PC2026T-5G
APOSPC2026T-1GEA
20.5
EUR
APOSPC2026T-1G
APOSPC2026T-5G
2-Chloro-3,4,4,4-tetrafluoro-3-(trifluoromethyl)-1-butene 97%
2-Chloro-3,4,4,4-tetrafluoro-3-(trifluoromethyl)-1-butene
Formula:
C₅H₂ClF₇ Peso molecolare: 230,51 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00155721 CAS Number: 235106-10-2 |