Stampa…
3-Chloro-2,4,5,6-tetrafluoropyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Chlorotetrafluoropyridine
PC2026P-25G PC2026P-5G
APOSPC2026P-25GEA 59.7 EUR
APOSPC2026P-25G APOSPC2026P-5G
3-Chloro-2,4,5,6-tetrafluoropyridine 98%
3-Chloro-2,4,5,6-tetrafluoropyridine
Formula: C₅ClF₄N
Peso molecolare: 185,51 g/mol
Punto di ebollizione: 118…121 °C
Densità: 1,609 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010624
CAS Number: 1735-84-8