Stampa…
3-Chloro-2,2,3,3-tetrafluoropropionic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC2026G-1G PC2026G-5G
APOSPC2026G-1GEA 29.2 EUR
APOSPC2026G-1G APOSPC2026G-5G
3-Chloro-2,2,3,3-tetrafluoropropionic acid 97%
3-Chloro-2,2,3,3-tetrafluoropropionic acid
Formula: C₃HClF₄O₂
Peso molecolare: 180,48 g/mol
Punto di ebollizione: 130…131 °C
Densità: 1,63 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00153099
CAS Number: 661-82-5
UN: 3265
ADR: 8,II