Stampa…
2-(4-Chlorophenyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carbonyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC2023-1G PC2023-250MG PC2023-5G
APOSPC2023-1GEA 125 EUR
APOSPC2023-1G APOSPC2023-250MG APOSPC2023-5G
2-(4-Chlorophenyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carbonyl chloride 97%
2-(4-Chlorophenyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carbonyl chloride
Formula: C₁₁H₅Cl₂F₃N₂O
Peso molecolare: 309,08 g/mol
Punto di ebollizione: 120 °C/0,3mmHg
Punto di fusione: 52…53 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00068143
CAS Number: 175137-19-6
UN: 3261
ADR: 8,III