Stampa…
2-Iodo-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Amino-4-iodobenzotrifluoride
PC2015-1G PC2015-250MG PC2015-5G
APOSPC2015-1GEA 102 EUR
APOSPC2015-1G APOSPC2015-250MG APOSPC2015-5G
2-Iodo-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
2-Iodo-5-(trifluoromethyl)aniline
Formula: C₇H₅F₃IN
Peso molecolare: 287,0210 g/mol
Punto di ebollizione: 102…104 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04972658
CAS Number: 105202-02-6