Stampa…
4-Fluoropyridin-2(1H)-one 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC201387-250MG PC201387-1G PC201387-5G
APOSPC201387-250MGEA 75.7 EUR
APOSPC201387-250MG APOSPC201387-1G APOSPC201387-5G
4-Fluoropyridin-2(1H)-one 98%
4-Fluoropyridin-2(1H)-one
Formula: C₅H₄FNO
Peso molecolare: 113,090 g/mol
Punto di fusione: 174…175 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07437952
CAS Number: 96530-75-5