Stampa…
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)picolinic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201386-100MG PC201386-250MG PC201386-1G
APOSPC201386-100MGEA 111 EUR
APOSPC201386-100MG APOSPC201386-250MG APOSPC201386-1G
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)picolinic acid 95%
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)picolinic acid
Formula: C7H3BrF3NO2
Peso molecolare: 270 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11036124
CAS Number: 959245-76-2