Stampa…
5-Bromo-3-(difluoromethoxy)pyridin-2-amine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201383-250MG PC201383-1G PC201383-5G
APOSPC201383-250MGEA 80.3 EUR
APOSPC201383-250MG APOSPC201383-1G APOSPC201383-5G
5-Bromo-3-(difluoromethoxy)pyridin-2-amine 98%
5-Bromo-3-(difluoromethoxy)pyridin-2-amine
Formula: C₆H₅BrF₂N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12405789
CAS Number: 947249-13-0