Stampa…
3-Fluoro-N-methylbenzylamine 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: (3-Fluorobenzyl)methylamine, 1-(3-Fluorophenyl)-N-methylmethanamine
PC201369-10G PC201369-25G PC201369-5G
APOSPC201369-10GEA 141 EUR
APOSPC201369-10G APOSPC201369-25G APOSPC201369-5G
3-Fluoro-N-methylbenzylamine 96%
3-Fluoro-N-methylbenzylamine
Formula: C₈H₁₀FN
Peso molecolare: 139,17 g/mol
Punto di ebollizione: 183…184 °C
Densità: 1,015 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04623547
CAS Number: 90389-84-7