6-Fluoro-7-azaindole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
6-Fluoro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
PC201367-100MG
PC201367-250MG
PC201367-1G
APOSPC201367-100MGEA
97.4
EUR
APOSPC201367-100MG
APOSPC201367-250MG
APOSPC201367-1G
6-Fluoro-7-azaindole 97%
6-Fluoro-7-azaindole
Formula:
C₇H₅FN₂ Peso molecolare: 136,13 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06659668 CAS Number: 898746-42-4 |